Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.29
UNSPSC Code:
41121801
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CSCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NS2/c1-9-5-3-2-4-7-6-8/h2-5H2,1H3
InChI key
IHQDGXUYTSZGOG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Erucin (MTBITC) is an orally available, hydrogen sulfide (H2S)-releasing isothiocyanate (ITC) derived from glucoerucin found in the Brassicaceae family of plants (rocket salads), including arugula (Eruca sativa Mill.). Erucin is also formed in vivo through the reduction of sulforaphane, an ITC found in broccoli. Erucin displays neuroprotective, antioxidant, and anticancer efficacy in vitro and in vivo by inducing intracellular reactive oxygen species (ROS) production and Nrf2 activaiton.
Orally available, hydrogen sulfide (H2S)-releasing isothiocyanate (ITC) with neuroprotective, antioxidant, and anticancer efficacy via ROS induction and Nrf2 activation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form oil | form oil | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay 97% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color colorless to yellow | color light yellow | color - | color - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?