The buffer used in Product SRP2057, LXR ?-ligand binding domain (211-461) human, is 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 20% Glycerol, 100 mM KCl, 1 mM DTT, and 0.2 mM EDTA.
SRP2057
LXR β-ligand binding domain (211-461) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
LXR-b, LXRB, NER, NER-I, RIP15, UNR
Wybierz wielkość
2430,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2430,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~30.9 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
700 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... NR1H2(7376)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the composition of the buffer in Product SRP2057, LXR β-ligand binding domain (211-461) human?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.