, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H42N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](c6c(cc(c(c6)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)Oc3c(ccc(c3)C[C@H]4N(CCc5c4cc(c(c5)OC)O)C)O)C
InChI
1S/C37H42N2O6/c1-38-15-13-26-20-36(43-4)37(44-5)22-29(26)30(38)16-23-6-9-27(10-7-23)45-35-18-24(8-11-32(35)40)17-31-28-21-33(41)34(42-3)19-25(28)12-14-39(31)2/h6-11,18-22,30-31,40-41H,12-17H2,1-5H3/t30-,31-/m1/s1
InChI key
BURJAQFYNVMZDV-FIRIVFDPSA-N
Biochem/physiol Actions
Daurisoline alkaloid isolated from the rhizomes of Menispermum dauricum that exhibit varies pharmacological activities including antiplatelet aggregation, anti-inflammatory, neuron-protective properties, and antiarrhythmic effect. It appears that antiarrhythmic effect of daurisoline is maintained through blockade of hERG channels.
Daurisoline is antiarrythmic, anti-inflammatory, neuron-protective; and blocks hERG channels.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?