Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł 402,90 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N4O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
402,90 zł
Cena katalogowa474,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].N[C+](N)c1ccc(cc1)c2[o]c(cc2)c3ccc(cc3)[C+](N)N
InChI
1S/C18H16N4O.2ClH/c19-17(20)13-5-1-11(2-6-13)15-9-10-16(23-15)12-3-7-14(8-4-12)18(21)22;;/h1-10H,(H3,19,20)(H3,21,22);2*1H
InChI key
VXNYQUQHOUERTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Furamidine (DB75) binds to strings of AT base pair sequences in DNA′s minor groove. Furamidine was originally developed as an anti-parasitic compound for a variety of diseases including Chagas′ disease. Furamidine targets AT rich sequences in trypanosome kinetoplast minicircle DNA (kDNA), resulting in subsequent destruction of the kinetoplast and cell death. Furamidine has also been found to inihbit tyrosyl-DNA phosphodiesterase (Tdp1) and act as a selective protein arginine methyltransferase 1 (PRMT1) inhibitor with an IC50 of 9.4μM.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 50 mg/mL, ethanol: soluble | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?