SRP2036
BRG1, wild type human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BAF190, BRG1, FLJ39786, RTPS2, SNF2, SNF2-beta, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, hSNF2b
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~185 kDa
opakowanie
pkg of 5 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
300 μg/mL
kolor
clear
colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SMARCA4(6597)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1