Merck
SRP0603
Sigma-Aldrich
TIGIT, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), V-set and transmembrane domaincontaining protein 3 (VSTM3)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
41.6 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TIGIT(201633)
Opis ogólny
Human T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT), also known as V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), and V-set and transmembrane domaincontaining protein 3 (VSTM3), GenBank Accession No. NM_173799, a.a. 22-141 fused to Fc region of human IgG1 and enzymatically biotinylated using Avitag technology, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1