Kluczowe dokumenty
SRP0449
Sigma-Aldrich
BRD1 (561-668) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BRL, Bromodomain containing 1
Wybierz wielkość
100 μG
2540,00 zł
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BRD1(23774)
Opis ogólny
Ludzka bromodomena zawierająca 1, znana również jako BRD1 i BRL (GenBank Accession No. NM_014577) aminokwasy 561 - 668 z N-końcowym tagiem GST, MW = 40 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E. coli.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J E Severinsen et al.
Molecular psychiatry, 11(12), 1126-1138 (2006-08-23)
Linkage studies suggest that chromosome 22q12-13 may contain one or more shared susceptibility genes for schizophrenia (SZ) and bipolar affective disorder (BPD). In a Faeroese sample, we previously reported association between microsatellite markers located at 22q13.31-qtel and both disorders. The
Yuta Mishima et al.
Blood, 118(9), 2443-2453 (2011-07-15)
The histone acetyltransferases (HATs) of the MYST family include TIP60, HBO1, MOZ/MORF, and MOF and function in multisubunit protein complexes. Bromodomain-containing protein 1 (BRD1), also known as BRPF2, has been considered a subunit of the MOZ/MORF H3 HAT complex based