Kluczowe dokumenty
SRP0169
Sigma-Aldrich
JMJD2B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
JHDM3B, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3B, Jumonji domain-containing protein 2B, KIAA0876, Lysine-specific demethylase 4B (KDM4B)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥40% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KDM4B(23030)
Opis ogólny
Ludzki JMJD2B, znany również jako JHDM3B i KDM4B (GenBank Accession No. NM_015015) (aminokwasy 1-500) z C-końcowym znacznikiem FLAG, MW = 57 kDa, wyrażany w komórkach Sf9 przy użyciu systemu ekspresji Baculovirus.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme required to demethylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)