SRP0151
SMYD2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
KMT3C, Lysine N-methyltransferase 3C, SET and MYND domain containing 2, ZMYND14, Zinc finger, MYND domain containing 14
Wybierz wielkość
2940,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2940,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
49.7 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SMYD2(56950)
Opis ogólny
Ludzkie SMYD2 (GenBank Accession No. NM_020197), pełnej długości z N-końcowym znacznikiem DDDK (FLAG), MW = 49,7 kDa, wyrażone w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)