Merck
SML3807
Sigma-Aldrich
BAY 1816032
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(3,5-Difluoro-4-((9-(5-methoxy-4-(3-methoxy-pyridin-4-ylamino)-pyrimidin-2-yl)-7,8-diaza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-7-yl)-methyl)-phenoxy)-ethanol, 2-[3,5-Difluoro-4-[[3-[5-methoxy-4-[(3-methoxy-4-pyridinyl)amino]-2-pyrimidinyl]-1H-indazol-1-yl]methyl]phenoxy]ethanol, 2-{3,5-Difluoro-4-[(3-{5-methoxy-4-[(3-methoxypyridin-4-yl)amino]pyrimidin-2-yl}-1H-indazol-1-yl)methyl]phenoxy}ethanol, BAY-1816032, BAY1816032
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24F2N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Działania biochem./fizjol.
Aktywny doustnie, kompetytywny względem ATP, wysoce silny i selektywny inhibitor BUB1 o skuteczności antyproliferacyjnej wobec komórek nowotworowych w hodowlach i in vivo.
BAY 1816032 jest doustnie aktywnym, ATP-kompetycyjnym (Ki = 1,2 μM), wysoce silnym i selektywnym inhibitorem BUB1 (IC50 = 6,1 nM z 10 μM ATP; powinowactwo Kd = 3,3 nM/BUB1 vs 57 nM/STK10, 850 nM/DMPK2, 2,3 μM/DDR1 i >2.3 μM wobec ponad 390 innych kinaz), który skutecznie celuje w sygnalizację komórkową zależną od BUB1 (H2A-pThr120 IC50 = 29 nM po 1-godzinnym leczeniu komórek HeLa zatrzymanych nocodazolem) i proliferację komórek nowotworowych in vitro (zakres IC50 od 0.5 do 5,8 μM w 43 ludzkich i mysich hodowlach nowotworowych) oraz w ludzkich potrójnie ujemnych modelach ksenograftów piersi in vivo (25-50 mg/kg dwa razy dziennie p.o.; SUM-149 i MDA-MB-436).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibition of BUB1 Kinase by BAY 1816032 Sensitizes Tumor Cells toward Taxanes, ATR, and PARP Inhibitors In Vitro and In Vivo
Clinical Cancer Research, 25(4), 1404-1414 (2019)
Mapping Proximity Associations of Core Spindle Assembly Checkpoint Proteins.
Journal of Proteome Research, 20(7), 3414-3427 (2021)
Biallelic BUB1 mutations cause microcephaly, developmental delay, and variable effects on cohesion and chromosome segregation.
Science Advances, 8(3), eabk0114-eabk0114 (2022)
Inhibition of BUB1 suppresses tumorigenesis of osteosarcoma via blocking of PI3K/Akt and ERK pathways
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 25(17), 8442-8453 (2021)
Miao Zhang et al.
The EMBO journal, 39(3), e101863-e101863 (2019-11-27)
Chromosome segregation in mitosis requires the removal of catenation between sister chromatids. Timely decatenation of sister DNAs at mitotic centromeres by topoisomerase IIα (TOP2A) is crucial to maintain genomic stability. The chromatin factors that recruit TOP2A to centromeres during mitosis