Merck
SML3730
Sigma-Aldrich
Testosterone enanthate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 4-Androstene-17β-ol-3-one enanthate, Heptanoic acid ester with testosterone, Testosterone heptanoate
Wybierz wielkość
5 MG
460,00 zł
25 MG
2190,00 zł
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
460,00 zł
25 MG
2190,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kontrola substancji
USDEA Schedule III
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)CC2)CC1)C)C(=O)CCCCCC
Klucz InChI
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
Działania biochem./fizjol.
Enantan testosteronu jest prolekiem testosteronu, który ma długi okres półtrwania w fazie eliminacji. Jest to androgen i steryd anaboliczno-androgenny, który działa jako agonista receptora androgenowego (AR). Enantan testosteronu jest stosowany głównie w leczeniu niskiego poziomu testosteronu u mężczyzn. Został również zatwierdzony do leczenia hipogonadyzmu u mężczyzn, opóźnionego dojrzewania u chłopców i raka piersi u kobiet.
Prolek testosteronu, który ma długi okres półtrwania w fazie eliminacji; androgen i steryd anaboliczno-androgenny, który działa jako agonista receptora androgenowego
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Locomotor training with adjuvant testosterone preserves cancellous bone and promotes muscle plasticity in male rats after severe spinal cord injury
Journal of Neuroscience Research, 98(5), 843-868 (2020)
Testosterone undecanoate and testosterone enanthate injections are both effective and safe in transmen over 5 years of administration
Clinical Endocrinology, 89(6), 878-886 (2018)
Pharmacokinetics, efficacy, and safety of a permeation-enhanced testosterone transdermal system in comparison with bi-weekly injections of testosterone enanthate for the treatment of hypogonadal men
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 84(10), 3469-3478 (1999)