Przejdź do
SML3702
Testosterone cypionate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, Cyclopentanepropionic acid ester with testosterone, NSC 9157
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H40O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally available prodrug of testosterone that has a long elimination half-life; androgen that acts as agonist of the androgen receptor (AR)
Testosterone cypionate is a prodrug of testosterone that has a long elimination half-life. It is an androgen and anabolic–androgenic steroid that acts as agonist of the androgen receptor (AR). Testosterone cypionate is mainly used in the treatment of low testosterone levels in men. Also, it was approved for treatment of hypogonadism.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Testosterone cypionate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)