Przejdź do
SML3681
ATM-3507
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
ATM 3507, [3-​[[2,​3-​Dimethyl-​1-​[3-​(4-​methyl-​1-​piperazinyl)​propyl]​-​1H-​indol-​5-​yl]​oxy]​phenyl]​[4-​[2-​(4-​fluorophenyl)​ethyl]​-​1-​piperazinyl]​-methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H46FN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
611.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
, Colorless to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
ATM-3507 is a potent anti-tropomyosin agent that disables Tpm3.1 containing actin filaments. It exhibits potent cytotoxic activity against multiple neuroblastoma cancer cell lines. ATM-3507 sensitizes cancer cells to anti-microtubule agents. ATM-3507 significantly prolonged mitotic arrest induced by anti-microtubule agent vinorelbine.
Potent anti-tropomyosin agent that disables Tpm3.1 containing actin filaments
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)