Merck
SML2495
Sigma-Aldrich
MLS1082
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Cyclohexyl-10-methyl-3-phenylpyrimido[4,5-b]quinoline-4,5(3H,10H)-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.46
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to gray-brown
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C2=C(N=C(C3CCCCC3)N(C4=CC=CC=C4)C2=O)N(C)C5=CC=CC=C51
Działania biochem./fizjol.
MLS1082 jest pozytywnym modulatorem allosterycznym (PAM) receptora dopaminy D1, który wiąże się z innym miejscem allosterycznym niż MLS6585 (CID 2886111). Podawane razem powodują addytywne wzmocnienie siły działania dopaminy zarówno pod względem akumulacji cAMP, jak i rekrutacji β-arrestyn.
PAM receptora dopaminy D1, który wiąże się z innym miejscem allosterycznym niż MLS6585 (CID 2886111)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)