Merck
SML3487
X4-2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(Cycloheptanecarbonyl)-L-phenylalanine, N -(Cycloheptylcarbonyl)-L-phenylalanine
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
P4126G2505SML0207
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white
color
-
color
white to tan
Biochem/physiol Actions
Inactive control probe for MS47134, which is a selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4
X4-2 is an inactive control probe for MS47134, which is a selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Can Cao et al.
Nature, 600(7887), 170-175 (2021-11-19)
The MRGPRX family of receptors (MRGPRX1-4) is a family of mas-related G-protein-coupled receptors that have evolved relatively recently1. Of these, MRGPRX2 and MRGPRX4 are key physiological and pathological mediators of itch and related mast cell-mediated hypersensitivity reactions2-5. MRGPRX2 couples to