Przejdź do
SML3051
Emtricitabine
≥98% (HPLC), nucleoside reverse transcriptase inhibitor, powder
Synonim(y):
(-)-FTC; (-)-2′,3′-Dideoxy-5-fluoro-3′-thiacytidine, (2R-cis)-4-Amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 5-Fluoro-1-(2R,5S)-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]cytosine, 524W91, BW 1592, BW 524W91, BW-1592, BW-524W91, BW1592, BW524W91, (−)-2′3′-Dideoxy-5-fluoro-3′-thiacytidine, (2R,5S)-4-Amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, FTC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10FN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Emtricitabine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -150 to -125°, c = 0.25 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CN(C(=O)N=C1N)[C@H]2O[C@H](SC2)CO
InChI
1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
InChI key
XQSPYNMVSIKCOC-NTSWFWBYSA-N
Biochem/physiol Actions
Emtricitabine ((-)-FTC) is an orally active, non-cytotoxic (>100 μM/PBM, CEM, Vero, MT-4), potent nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) against HIV type 1/2 (HIV-1 IC50/culture = 8 nM/PBM (LAV-1), 9 nM/CEM (LAV-1); HIV-2 IC50/culture = 0.7 nM/PBM (ROD2), 100 nM/CEM (Zy)), hepatitis B, as well as simian and feline immunodeficiency viruses. Emtricitabine is activated via 2′-deoxycytidine kinase-mediated phosphorylation to (-)-FTC-5′-triphosphate that inhibits viral reverse transcriptase in a dCTP-competitive manner (HIV-1 Ki = 2.9 μM).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Emtricitabine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)