Merck
SML3002
Sulfuretyna
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Sulfuretyna
Wybierz wielkość
5 MG
659,00 zł
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Masa cząsteczkowa:
270.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-2-3-10-13(7-9)20-14(15(10)19)6-8-1-4-11(17)12(18)5-8/h1-7,16-18H/b14-6-
InChI key
RGNXWPVNPFAADO-NSIKDUERSA-N
SMILES string
OC1=CC=C2C(O/C(C2=O)=C\C3=CC(O)=C(O)C=C3)=C1
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
565850252492476275
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
≥98% (HPLC)
description
RTECS - QL8000200
description
-
description
-
General description
Sulfuretyna to flawonoid auronowy występujący w ekstrakcie z Rhus verniciflua. Sulfuretyna, jeden z głównych składników ekstraktu z Rhus verniciflua, wykazuje działanie przeciwnowotworowe poprzez aktywację kaspazy-3 i hamowanie PARP. Co więcej, sulfuretyna obniża poziom białek cykliny D poprzez zwiększenie ekspresji miR-30C, supresorowego mikro RNA, który jest badany pod kątem regulacji proliferacji komórek.2 Zależności między strukturą a aktywnością (SAR) analogów sulfuretyny hamują proliferację panelu linii raka białaczki in vitro i in vivo w modelach danio pręgowanego i myszy. Ponadto Sulfuretyna 100 mg / kg w badaniu in vivo była korzystna w leczeniu obrzęku limfatycznego u myszy. Ponadto Sulfuretyna ma kilka innych działań, takich jak:
  • Sulfuretyna jest środkiem antyadipogennym, hamującym czynniki adipogenne C/EBPα, C/EBPβ i PPARγ, które są kluczowymi regulatorami na początkowym etapie adipogenezy.
  • Sulfuretyna jest silnym przeciwutleniaczem, który chroni linię komórkową SH-SY5Y przed ROS indukowanymi przez 6-OHDA.
  • Sulfuretyna ma działanie przeciwwirusowe poprzez hamowanie neuraminidazy wirusa grypy w IC50 36μM.
Biochem/physiol Actions
Działanie antyadipogenne, aktywność przeciwnowotworowa, stres antyoksydacyjny, działanie przeciwzapalne
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product safe for human consumption? If so, how many milligrams per day should be taken?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.