Merck
SML2614
Sigma-Aldrich
Carboprost tromethamine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Carboprost trometamol, (15S)-15-methyl prostaglandin F2α tromethamine, (5Z,9a,11a,15E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15-methylprosta-5,13-dien-1-oic acid tris(hydroxymethyl)aminomethane salt, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15- methylprosta-5,13-dien-1-oic acid with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Carboprost tromethamine
Wybierz wielkość
5 MG
279,00 zł
25 MG
1230,00 zł
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
279,00 zł
25 MG
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H47NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.77
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D 18 to 24°, c = 1.0 in chloroform-d
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@H](C([C@H](C1)O)\C=C/[C@@](O)(CCCCC)C)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5+,14-12-;/t16-,17?,18+,19-,21-;/m0./s1
Klucz InChI
UMMADZJLZAPZAW-QFXCEMDRSA-N
Działania biochem./fizjol.
Carboprost tromethamine is a metabolically stable synthetic analog of prostaglandin F2α. It is used clinically to treat severe postpartum bleeding and for the termination of pregnancy in the second trimester.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)