Merck
SML2528
K-TMZ
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-Acetyl-3-methylimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazin-4(3H)-one
Wybierz wielkość
5 MG
376,00 zł
25 MG
1510,00 zł
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-4(13)5-6-9-10-11(2)7(14)12(6)3-8-5/h3H,1-2H3
InChI key
QXYCTGXCOQXVRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CC(C(N=C1)=C2N1C(N(C)N=N2)=O)=O
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
T2577SML2669SML0376
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
light yellow to light brown
Biochem/physiol Actions
K-TMZ is a more potent, more brain-penetrable, less toxic analog of temozolomide (TMZ). It showed superior activity to TMZ in a mouse model of glioblastoma with significantly less myelotoxicity.
Less toxic analog of temozolomide with more potent anticancer activity
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Riley L Svec et al.
ACS chemical biology, 13(11), 3206-3216 (2018-10-09)
Even in the era of personalized medicine and immunotherapy, temozolomide (TMZ), a small molecule DNA alkylating agent, remains the standard-of-care for glioblastoma (GBM). TMZ has an unusual mode-of-action, spontaneously converting to its active component via hydrolysis in vivo. While TMZ