Wybierz wielkość
370,00 zł
1500,00 zł
370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
InChI key
RPHFGOXVJGNJJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES string
FC(C=CC=C1)=C1CC2=C([N+](CC3)=CC4=C2C=CC(OC)=C4OC)C5=C3C=C(OCO6)C6=C5.[Cl-]
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
faint yellow to dark orange
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | SML1854 | K4394 | SML1577 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition protect from light |
| color faint yellow to dark orange | color blue | color white to light brown | color yellow to orange |
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?