Merck
SML2305
Sigma-Aldrich
BPK-29
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-N-[hexahydro-1-[4-(4-morpholinyl)benzoyl]-1H-azepin-4-yl]-N-(phenylmethyl)-acetamide, N-Benzyl-2-chloro-N-[1-(4-morpholin-4-yl-benzoyl)-azepan-4-yl]-acetamide
Wybierz wielkość
5 MG
422,00 zł
25 MG
1440,00 zł
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
422,00 zł
25 MG
1440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32ClN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.00
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCl)N(C1CCN(C(C2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2)=O)CCC1)CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C26H32ClN3O3/c27-19-25(31)30(20-21-5-2-1-3-6-21)24-7-4-13-29(14-12-24)26(32)22-8-10-23(11-9-22)28-15-17-33-18-16-28/h1-3,5-6,8-11,24H,4,7,12-20H2
Klucz InChI
ZKWKNYRAPOSUDO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
BPK-29 is a potent and selective NR0B1 ligand that covalently binds to NR0B1 Cys 274. BPK-29 inhibits the NR0B1-SNW1 interaction. It inhibits the anchorage-independent growth of KEAP1-mutant cancer cells.
BPK-29 is a small molecule inhibitor that blocks the nuclear factor erythroid 2–related factor 2 (NRF2) pathway.[1] It targets the cysteine 274 residue in the nuclear receptor subfamily 0 group B member 1 (NR0B1) and disrupts protein-protein interactions in non-small-cell lung cancer (NSCLC) cell proteomes.[2]
potent and selective NR0B1 ligand that covalently binds to NR0B1 Cys 274
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel Biology and Druggable Targets via Chemoproteomics.
Alan Saghatelian
Biochemistry, 56(50), 6515-6516 (2017-12-08)
Liron Bar-Peled et al.
Cell, 171(3), 696-709 (2017-10-03)
The transcription factor NRF2 is a master regulator of the cellular antioxidant response, and it is often genetically activated in non-small-cell lung cancers (NSCLCs) by, for instance, mutations in the negative regulator KEAP1. While direct pharmacological inhibition of NRF2 has