Przejdź do
SML1410
A-366
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5′-Methoxy-6′-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]-spiro[cyclobutane-1,3′-[3H]indol]-2′-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
1657,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC2=CC(OCCCN3CCCC3)=C(OC)C=C2C14CCC4
InChI
1S/C19H27N3O2/c1-23-16-12-14-15(21-18(20)19(14)6-4-7-19)13-17(16)24-11-5-10-22-8-2-3-9-22/h12-13H,2-11H2,1H3,(H2,20,21)
InChI key
BKCDJTRMYWSXMC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A-366 is an SGC chemical probe for G9a/GLP, developed in collaboration with Abbvie. A-366 is a potent, selective inhibitor of the histone methyltransferase G9a. The IC50 values for G9a inhbition in enzymatic and cell based assays are 3.3 and approximately 3 μM, respectively. A-366 has little or no detectable activity against a panel of 21 other methyltransferases. For full characterization details, please visit the A-366 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
A-366 is potent, selective inhibitor of the histone methyltransferase G9a.
Features and Benefits
A-366 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
A-366 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the A-366 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0676SML1315D1946
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
, white to dark yellow-brown
color
white to beige
color
colorless to yellow
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How should stock solutions for item SML1410, A-366 be stored?
    1 answer
    1. The storage of stock solutions is recommended for 1 year at -80°C and 1 month at -20°C in solvent.