Merck
SML2207
Sigma-Aldrich
SR-4995
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CID 16016685, N-Butyl-N′-(10,11-dihydro-10-methyl-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-8-yl)urea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.45
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1C(C(C=CC=C2)=C2SC3=C1C=C(NC(NCCCC)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C19H21N3O2S/c1-3-4-11-20-19(24)21-13-9-10-17-15(12-13)22(2)18(23)14-7-5-6-8-16(14)25-17/h5-10,12H,3-4,11H2,1-2H3,(H2,20,21,24)
Klucz InChI
UGYXUEPBYOKNOL-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
SR-4995 jest silnym i selektywnym ligandem domeny α-β-hydrolazy zawierającej 5 (ABHD5), który aktywuje lipazę triglicerydów tłuszczowych (ATGL) poprzez dysocjację ABHD5 od jej regulatora hamującego, perilipiny-1 (PLIN1) i PLIN5. SR-4995 wiąże się bezpośrednio z ABHD5 i zapobiega wiązaniu ABHD5 z PLIN1. SR-4995 indukuje lipolizę w adipocytach i mięśniach, unikając sygnalizacji zależnej od PKA.
silny i selektywny ligand ABHD5, który aktywuje ATGL poprzez dysocjację ABHD5 od PLIN1 i PLIN5
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew A Sanders et al.
Cell metabolism, 22(5), 851-860 (2015-09-29)
Fat and muscle lipolysis involves functional interactions of adipose triglyceride lipase (ATGL), α-β hydrolase domain-containing protein 5 (ABHD5), and tissue-specific perilipins 1 and 5 (PLIN1 and PLIN5). ABHD5 potently activates ATGL, but this lipase-promoting activity is suppressed when ABHD5 is
Elizabeth A Rondini et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 363(3), 367-376 (2017-09-21)
Current knowledge regarding acute regulation of adipocyte lipolysis is largely based on receptor-mediated activation or inhibition of pathways that influence intracellular levels of cAMP, thereby affecting protein kinase A (PKA) activity. We recently identified synthetic ligands of α-β-hydrolase domain containing