Przejdź do
SML2166
KML29
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(dibenzo[d][1,3]dioxol-5-yl(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, 4-[bis(1,3-Benzodioxol-5-yl)hydroxymethyl]-1-piperidinecarboxylic acid 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ester, KML 29, KML-29
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21F6NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
549.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML2166, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)(c4cc5c(cc4)OCO5)c2cc3c(cc2)OCO3)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H21F6NO7/c25-23(26,27)20(24(28,29)30)38-21(32)31-7-5-13(6-8-31)22(33,14-1-3-16-18(9-14)36-11-34-16)15-2-4-17-19(10-15)37-12-35-17/h1-4,9-10,13,20,33H,5-8,11-12H2
InChI key
SXHQLPHDBLTFPM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KML29, an O-hexafluoroisopropyl (HFIP) carbamate analogue of JZL184. is a potent and orally active monoacylglycerol lipase (monoglyceride lipase; MAGL; MGLL; MGL) inhibitor (IC50 = 5.9/15/43 nM against human/mouse/rat MAGL) that targets MAGL active site with greatly improved selectivity (rat/mouse ABHD6 IC50 = 1.60/4.87; no inhibitory activity against human/rat/mouse fatty acid amide hydrolase (FAAH) up to 50 μM). KML29 in vivo treatment results in a selective upregulation of 2-arachidonoyl glycerol (2-AG), but not N-arachidonoyl-ethanolamine (AEA) in mice (brain Emax ∼20 mg/kg p.o. or i.p.; peripheral Emax ∼1 mg/kg p.o.) and rats (brain Emax ∼40 mg/kg i.p.). KML29 reduces inflammatory and neuropathic nociceptive behaviour in animal studies without cannabimimetic side effects seen with dual FAAH & MAGL inhibition, chronic administration, however, leads to CB1 receptor desensitization as observed with other MAGL inhibitors.
Orally active, potent and highly selective monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with in vivo analgesic efficacy without cannabimimetic side effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1830SML2809SML1816
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
KML29 1-piperidinecarboxylic acid derivative
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)