Przejdź do
S6815
Nunc® Lab-Tek® II - CC2 Chamber Slide system
8 wells, glass slide, 0.7 cm2/well, sterile
Synonim(y):
cell culture chamber, chmaber slides, microscope slides, microscopy slides, Nunc 154941
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
16 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3590,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122600
Material:
colorless , polystyrene chamber
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of carton of 16
Wells:
8
3590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless , polystyrene chamber
sterility
sterile
feature
CE marked
manufacturer/tradename
Nunc 154941
packaging
pkg of carton of 16
well area
0.7 cm2
wells
8
working volume
0.2-0.5 mL
suitability
suitable for (cell culture; optimal for culturing fastidious cells (e.g. neurons))
General description
Nunc® Lab-Tek® II - CC2 Chamber Slide System
  • Chemically coated growth surface on glass slide that mimics polylysine
  • Provides binding sites optimal for fastidious cells (e.g. neurons)
  • Growth surface remains stable without refrigeration
  • Light blue frosted writing area
  • Slide seperator included in each pack
  • CE marked
Legal Information
CC2 is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6690S6565C6807
manufacturer/tradename
Nunc 154941
manufacturer/tradename
Nunc 154917
manufacturer/tradename
Nunc 154852
manufacturer/tradename
Nunc 154526
material
colorless , polystyrene chamber
material
colorless , polystyrene chamber
material
polystyrene chamber
material
colorless , polystyrene chamber
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
wells
8
wells
4
wells
-
wells
4
packaging
pkg of carton of 16
packaging
pkg of carton of 16
packaging
pkg of carton of 16
packaging
pack of 16 ea, case of 96 ea
feature
CE marked
feature
CE marked
feature
CE marked
feature
CE marked
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)