Merck
SML2155
Sigma-Aldrich
TAK-901
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[3-(Ethylsulfonyl)phenyl]-3,8-dimethyl-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-9H-pyrido[2,3-b]indole-7-carboxamide, TAK 901
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(CC)c1cc(ccc1)c2c3c([nH]c5ncc(cc53)C)c(c(c2)C(=O)NC4CCN(CC4)C)C
InChI
1S/C28H32N4O3S/c1-5-36(34,35)21-8-6-7-19(14-21)23-15-22(28(33)30-20-9-11-32(4)12-10-20)18(3)26-25(23)24-13-17(2)16-29-27(24)31-26/h6-8,13-16,20H,5,9-12H2,1-4H3,(H,29,31)(H,30,33)
Klucz InChI
WKDACQVEJIVHMZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
TAK-901 jest silnym i ściśle wiążącym inhibitorem kinazy Aurora B. TAK-901 celuje w wiele kinaz in vitro, ale wydaje się, że głównie celuje w Aurorę B w komórkach i in vivo. TAK-901 hamuje komórkową fosforylację histonu H3 i indukowaną poliploidię.
silny i ściśle wiążący inhibitor kinazy Aurora B
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saomi Murai et al.
Anticancer research, 37(2), 437-444 (2017-02-10)
Aurora B kinase plays an essential role in chromosome segregation and cytokinesis, and is dysregulated in many cancer types, making it an attractive therapeutic target. TAK-901 is a potent aurora B inhibitor that showed efficacy in both in vitro and
Frances V Hundley et al.
Molecular cell, 81(6), 1319-1336 (2021-02-05)
The human ubiquitin proteasome system, composed of over 700 ubiquitin ligases (E3s) and deubiquitinases (DUBs), has been difficult to characterize systematically and phenotypically. We performed chemical-genetic CRISPR-Cas9 screens to identify E3s/DUBs whose loss renders cells sensitive or resistant to 41