Merck
SML1692
Sigma-Aldrich
AS8351
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Hydroxy-1-naphthylaldehyde isonicotinoylhydrazone, 311 Iron Chelator, AS-8351, NSC-51355
Wybierz wielkość
5 MG
419,00 zł
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
419,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1/C=N/NC(C3=CC=NC=C3)=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c21-16-6-5-12-3-1-2-4-14(12)15(16)11-19-20-17(22)13-7-9-18-10-8-13/h1-11,21H,(H,20,22)/b19-11+
Klucz InChI
WQSHHAVECQJKLX-YBFXNURJSA-N
Działania biochem./fizjol.
AS8351 is an iron chelator that has been found to inhibit of histone demethylase KDM5B (JARID1B), a histone H3K4 demethylase involved in regulation of cell proliferation and stem cell self-renewal and differentiation. AS8351 is thought to inhibit KDM5B by competing with a-ketoglutarate for chelating iron that KDM5B requires as a co-factor.
AS8351 is an iron chelator that has been found to inhibit of histone demethylase KDM5B (JARID1B).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)