Merck
SML1662
Sigma-Aldrich
Buparvaquone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,4-Naftalenodion, 2-[[4-(1,1-dimetyloetylo)cykloheksylo]metylo]-3-, Butalex, UNII-0354RT7LG4
Wybierz wielkość
25 MG
882,00 zł
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
882,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
DMSO: soluble
chloroform: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1CCC(CC1)CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
Klucz InChI
KLLIVCPQDTYMLC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Buparvaquone jest hydroksynaftochinonowym lekiem przeciwpierwotniakowym drugiej generacji, spokrewnionym z parvaquone i atovaquone.[1][2] Buparwaquon jest wskazany w leczeniu i profilaktyce wszystkich postaci Theileriosis[3] i wykazuje działanie przeciw leiszmaniozie.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dhar, S., et al.
The Veterinary Record, 119, 635-636 (1986)
Garnier, T., et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 60, 802-810 (2007)
Hudson, A.T., et al.
Parasitoloty, 90, 45-55 (1985)
McHardy, N., et al.
Research in Veterinary Science, 39, 29-33 (1985)