Przejdź do
SML1606
Oseltamivir phosphate
≥98% (HPLC), Neuraminidase inhibitor, powder
Synonim(y):
GS4104, (3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester phosphate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28N2O4 ·H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oseltamivir phosphate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -26 to -36°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
InChI key
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Oseltamivir phosphate is an influenza viral neuraminidase inhibitor. Oseltamivir phosphate, an antiviral, is used clinically to treat influenza A and influenza B, and to prevent flu after exposure. Oseltamivir phosphate is hydrolyzed in the liver to its active form, oseltamivir carboxylate, which is an inhibitor of influenza viral neuraminidases essential for viral replication. Oseltamivir has a broad spectrum of activity against a range of influenza A and B subtypes with IC50 values for neuraminidases measured from less than 1 nM to approximately 30 nM, depending on the virus subtype.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1479304PHR1781BP903
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oseltamivir phosphate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)