Autoclaving hazardous materials may generate toxic vapors or explosive environments. DMSO is not autoclavable in neat form. It is highly unlikely that microorganisms would survive in this chemical environment. Should sterilization be necessary, a PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane is recommended for sterile filtration.
Kluczowe dokumenty
SML1306
S-p-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester
≥98% (HPLC), powder, Glyoxalase 1 inhibitor
Synonim(y):
BBGC, BBGD, BrBzGCp2, N-[S-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]-Glycine dicyclopentyl ester, S-p-Bromobenzylglutathione dicyclopentyl ester, S-para-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
S-p-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester, ≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=CC=C(CSC[C@H](NC(CC[C@H](N)C(OC2CCCC2)=O)=O)C(NCC(OC3CCCC3)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C27H38BrN3O6S/c28-19-11-9-18(10-12-19)16-38-17-23(26(34)30-15-25(33)36-20-5-1-2-6-20)31-24(32)14-13-22(29)27(35)37-21-7-3-4-8-21/h9-12,20-23H,1-8,13-17,29H2,(H,30,34)(H,31,32)/t22-,23-/m0/s1
Klucz InChI
QIFSPGPRHFNZNN-GOTSBHOMSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Glyoxalases are associated with detoxification process. Inhibition of glyoxalases produces an anti-carcinogenic and anti-inflammatory effect.[4]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
I want to know that this chemical is autoclavable ?