Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 697,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
KI-696, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)N(C[C@H](Oc5c1cccc5)C)Cc2c(ccc(c2)[C@H](CC(=O)O)c3cc4nn[n](c4c(c3)OC)C)C
InChI key
ZDNGJXBUEQNFBQ-GCJKJVERSA-N
Biochem/physiol Actions
KI-696 is a non-cytotoxic (10 mM; BEAS-2B cells), Kelch domain-targeing (Kd ~1.3 nM) KEAP1 selective inhibitor that effectively upregulates nuclear NRF2 level in NHBE cells (%increase/[KI-696] = 100%/10 nM and 127%/100 nM; 6 hr) and NRF2 target genes transcription by blocking KEAP1-mediated NRF2 downregulation. KI-696 (5-50 mmol/kg i.v.) upregulates NRF2 target genes transcription in rat lungs in vivo, as well as alleviate ozone-induced pulmonary inflammation and GSH depletion. KI-696 inhibits OATP1B1, BSEP, and PDE3A only at much higher concentrations (IC50 = 2.5, 4.0, 10 mM, respectively) and exhibits little or no potency toward a panel of 46 channels, enzymes, and receptors.
Non-cytotoxic, selective KEAP1 Kelch domain inhibitor that effectively upregulates NRF2 actfivity in cultures and in rats in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?