Merck
SML1159
Sigma-Aldrich
XIB4035
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N4-[7-Chloro-2-[(1E)-2-(2-chlorophenyl)ethenyl]-4-quinolinyl]-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H31Cl2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=CC=C1/C=C/C2=NC3=C(C=CC(Cl)=C3)C(NC(C)CCCN(CC)CC)=C2
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
Klucz InChI
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
Działania biochem./fizjol.
XIB4035 jest agonistą receptora czynnika neurotroficznego pochodzącego z komórek glejowych (GDNF) GFRα1.
XIB4035 jest agonistą receptora czynnika neurotroficznego pochodzącego z linii komórek glejowych (GDNF) GFRα1. XIB4035 indukuje fosforylację GFRα1/RET w komórkach Neuro2A.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sean Jmaeff et al.
Molecular pharmacology, 98(1), 1-12 (2020-05-05)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) binds the GFRα1 receptor, and the GDNF-GFRα1 complex binds to and activates the transmembrane RET tyrosine kinase to signal through intracellular Akt/Erk pathways. To dissect the GDNF-GFRα1-RET signaling complex, agents that bind and activate