Merck
SML0323
Sigma-Aldrich
SMI-4a
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5Z)-5-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione, (Z)-5-(3-Trifluoromethylbenzylidene)thiazolidine-2,4-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6F3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(\C=C2/SC(=O)NC2=O)c1
InChI
1S/C11H6F3NO2S/c12-11(13,14)7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(16)15-10(17)18-8/h1-5H,(H,15,16,17)/b8-5-
Klucz InChI
NGJLOFCOEOHFKQ-YVMONPNESA-N
Działania biochem./fizjol.
SMI-4a jest selektywnym, kompetycyjnym względem ATP inhibitorem kinazy Pim-1 z IC50 wynoszącym 21 nM dla Pim-1 w porównaniu do IC50 wynoszącego 100 nM dla Pim-2 i z niewielką lub zerową aktywnością wobec panelu 50 innych testowanych kinaz. Stwierdzono, że SMI-4a hamuje wzrost komórek raka prostaty i indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G1 w prekursorowych liniach komórkowych białaczki limfoblastycznej / chłoniaka z komórek T.
SMI-4a jest selektywnym, kompetycyjnym względem ATP inhibitorem kinazy Pim-1.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinxuan Wang et al.
International immunopharmacology, 73, 568-574 (2019-06-17)
PIM kinase is involved in the cellular processes of growth, differentiation and apoptosis. However, the role of PIM1 in lipopolysaccharide (LPS)-induced acute lung injury (ALI) remains largely unknown. A trend of PIM1 in the lung tissue of LPS-induced ALI at
Yan Lu et al.
Current neurovascular research, 17(4), 471-479 (2020-08-21)
The Inflammatory cytokine, tumor necrosis factor-α (TNF-α), disrupts blood-brain barrier (BBB). Propofol reportedly exerts an anti-inflammatory effect in the central nervous system. We hypothesized that propofol could provide a protective effect against TNF-α-induced disruption in human cerebral microvascular endothelial cells
Rui-Fang Fan et al.
Molecular medicine reports, 16(4), 4603-4612 (2017-08-30)
The development of targeted tyrosine kinase inhibitors (TKIs) has succeeded in altering the course of chronic myeloid leukemia (CML). However, a number of patients have failed to respond or experienced disease relapse following TKI treatment. Proviral integration site for moloney murine
Xinyi Zhang et al.
Molecular immunology, 125, 15-22 (2020-07-04)
PIM1 is serine/threonine protein kinase that is involved in numerous biological processes. Pulmonary fibrosis (PF) is a chronic pathological result of the dysfunctional repair of lung injury without effective therapeutic treatments. In the current study, we investigated whether PIM1 inhibition
Stella Liong et al.
Placenta, 53, 101-112 (2017-05-11)
Obesity is a growing epidemic, and as a consequence the number of obese pregnancies has also increased. Pregnancy is characterised by maternal and placental inflammation which is intensified with maternal obesity. The proviral integration site for Moloney murine leukemic virus