Key Documents
SML0139
EMD386088
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-Indole hydrochloride, EMD-386088
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: ≥16 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cc1[nH]c2ccc(Cl)cc2c1C3=CCNCC3
InChI
1S/C14H15ClN2.ClH/c1-9-14(10-4-6-16-7-5-10)12-8-11(15)2-3-13(12)17-9;/h2-4,8,16-17H,5-7H2,1H3;1H
Klucz InChI
WWSNDUWIZDYGIQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.