Merck
SMB01077
Sigma-Aldrich
Poliothyrsoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Nigracin
Wybierz wielkość
1 MG
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
406.38
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)c3ccccc3)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)O)CO
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-12-8-13(22)6-7-14(12)28-20-18(25)17(24)16(23)15(29-20)10-27-19(26)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,15-18,20-25H,9-10H2/t15-,16-,17+,18-,20-/m1/s1
Klucz InChI
FLROYCKIIJCTDY-BFMVXSJESA-N
Opis ogólny
Poliothyrsoside, znany również jako Nigracin, jest fenolowym związkiem glikozydowym powszechnie występującym w roślinach takich jak Flacourtia indica, Loxocalyx urticifolius, Hydnocarpus annamensis, Xylosma flexuosa, Poliothyrsis sinensis i Scolopia spinosa. Istniejące badania sugerują, że ten pochodzący z roślin metabolit wywiera różne działania biologiczne, przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe, przeciw chorobie Alzheimera i przeciwplazmatyczne.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i biochemicznych.
Działania biochem./fizjol.
Poliothyrsoside jest inhibitorem transaminazy pirogronianowej znanym z działania uwrażliwiającego na insulinę w hodowli komórkowej. Ponadto wykazuje właściwości przeciwcukrzycowe poprzez hamowanie karboksylazy acetylo-CoA, ostatecznie zwiększając wrażliwość na insulinę i obniżając poziom glukozy we krwi u myszy z cukrzycą. Związek ten służy również jako inhibitor dehydrogenazy mleczanowej i wykazuje działanie przeciwdepresyjne, a także skuteczność w walce z chorobą Alzheimera. Badania in vitro wykazały ponadto zdolność poliotriozydu do hamowania produkcji wirusów i wykazywania aktywności przeciwwirusowej przeciwko HIV-1.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gianluca Sferrazza et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1541-1541 (2020-02-11)
Drypetes klainei Pierre ex Pax is used in Cameroon by Baka people in the wound healing process and for the treatment of burns. In a previous paper we demonstrated the ability of both water (WE) and defatted methanol (DME) extracts