Kluczowe dokumenty
SMB01039
Murrayafoline A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
1-metoksy-3-metylo-9H-karbazol
Wybierz wielkość
916,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
916,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
211.26
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(c3c1cccc3)cc(cc2OC)C
InChI
1S/C14H13NO/c1-9-7-11-10-5-3-4-6-12(10)15-14(11)13(8-9)16-2/h3-8,15H,1-2H3
Klucz InChI
HDETUOZJFUNSKG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
- Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)