Kluczowe dokumenty
SMB00375
Sigma-Aldrich
Nadifloksacyna
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Acuatim, Jinofloksacyna, Kwas 9-fluoro-6,7-dihydro-8-(4-hydroksy-1-piperydynylo)-5-metylo-1-okso-1H,5H-benzo[ij]chinolizyno-2-karboksylowy, OPC-7251
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.38
Kod UNSPSC:
51102829
NACRES:
NA.85
pochodzenie biologiczne
synthetic (Organic)
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to yellow
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | interferes
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C19H21FN2O4/c1-10-2-3-12-16-13(18(24)14(19(25)26)9-22(10)16)8-15(20)17(12)21-6-4-11(23)5-7-21/h8-11,23H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
Klucz InChI
JYJTVFIEFKZWCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nadifloksacyna ma charakter przeciwdrobnoustrojowy i jest fluorowanym chinolonem. Wykazuje silne działanie przeciwko bakteriom Gram-ujemnym i Gram-dodatnim, zwłaszcza Propionibacterium acnes.
Struktura chemiczna: fluorochinolon
Działania biochem./fizjol.
Nadifloksacyna jest stosowana jako miejscowy środek przeciwbakteryjny, który jest bakteriobójczy ze względu na jego zdolność do zapobiegania negatywnemu zwijaniu bakteryjnego DNA. Superskręcanie DNA, replikacja i transkrypcja są katalizowane przez gyrazę DNA. W Japonii jest stosowany w leczeniu infekcji skóry i trądziku. Badania pokazują, że nadifloksacyna jest w stanie skutecznie leczyć zespół zielonych paznokci (GNS) wywołany przez Pseudomonas aeruginosa.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Wrażliwy na ciepło. Klasa przechowywania (TRGS 510) Ciecze niepalne.
Inne uwagi
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Wrażliwy na ciepło. Klasa przechowywania (TRGS 510): Niepalne ciała stałe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Varsha Narayanan et al.
Dermatology and therapy, 4(2), 233-248 (2014-09-13)
Skin and soft tissue infections involve microbial invasion of the skin and underlying soft tissues and are estimated to affect 7-10% of hospitalized patients worldwide. Nadifloxacin, a topical fluoroquinolone, has been shown to be effective against aerobic Gram-negative, Gram-positive (including
Ujwala Shinde et al.
Indian journal of pharmaceutical sciences, 74(3), 237-247 (2013-02-27)
Topical microemulsion systems for the antiacne agent, nadifloxacin were designed and developed to overcome the problems associated with the cutaneous delivery due to poor water solubility. The solubility of nadifloxacin in oils, surfactants and cosurfactants was evaluated to screen the
Simon Müller et al.
Case reports in dermatology, 6(2), 180-184 (2014-09-10)
Green nail syndrome (GNS) caused by Pseudomonas aeruginosa is the most common bacterial nail infection. The treatment of GNS is challenging in many cases and recommendations based on clinical trials are lacking. We report two cases with GNS successfully treated