Przejdź do
SML3785
Levonadifloxacin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5S)-9-Fluoro-6,7-dihydro-8-(4-hydroxy-1-piperidinyl)-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-Nadifloxacin, (S)-9-Fluoro-8-(4-hydroxypiperidin-1-yl)-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid, WCK 771
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Levonadifloxacin is a potent benzoquinolizine fluoroquinolone antibiotic that is affective against Gram-positive and Gram-negative bacteria, including methicillin- and quinolone-resistant Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis and atypical pathogens. It appears that Levonadifloxacin targets staphylococcal DNA gyrase, unlike other quinolones, which primarily inhibit DNA topoisomerase IV.
Potent benzoquinolizine fluoroquinolone antibiotic that is affective against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)