Merck
SMB00353
Sigma-Aldrich
N-Methylcytisine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-1,5-methano-8H-pyrido(1,2a)(1,5)diazocin-8-one, Caulophylline
Wybierz wielkość
5 MG
835,00 zł
835,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
835,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
835,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
ciąg SMILES
CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
Klucz InChI
CULUKMPMGVXCEI-VHSXEESVSA-N
Opis ogólny
N-Methylcytisine is a nicotinic alkaloid found in Caulophyllum thalictroides, also known as blue cohosh.
Działania biochem./fizjol.
N-Methylcytisine is toxic and binds selectively to nicotinic acetylcholine receptors in the CNS.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)