Przejdź do
308560
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide
98%
Synonim(y):
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
634,00 zł
475,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Cl)(SO2NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.73
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-463-1
Beilstein/REAXYS Number:
1083877
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
257-261 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI key
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide is a potent inhibitor of gastric pathogen, Helicobacter pylori (hpCA).
Application
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide was used in the synthesis of deuterated thiazides by undergoing condensation with appropriately labeled aldehydes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP010PHR1192665444
description
98%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
97%
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
crystalline
form
-
form
solid
mp
257-261 °C (lit.)
mp
257-261 °C (lit.)
mp
257-261 °C (lit.)
mp
134-139 °C
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)