Kluczowe dokumenty
SMB00267
Sigma-Aldrich
Irisolone 4′-bioside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H32O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
636.55
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)