Merck
SMB00159
Sigma-Aldrich
6′-(p-Hydroxybenzoyl)mussaenosidic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C23H28O12/c1-23(31)7-6-12-13(19(28)29)8-33-21(15(12)23)35-22-18(27)17(26)16(25)14(34-22)9-32-20(30)10-2-4-11(24)5-3-10/h2-5,8,12,14-18,21-22,24-27,31H,6-7,9H2,1H3,(H,28,29)/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,21+,22+,23+/m1/s1
Klucz InChI
IUXOFSAPFXGQID-KLZCBZFCSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)