Merck
SMB00143
Sigma-Aldrich
Khelloside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1240,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1c2C(=O)C=C(CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)Oc2cc4occc14
InChI
1S/C19H20O10/c1-25-18-9-2-3-26-11(9)5-12-14(18)10(21)4-8(28-12)7-27-19-17(24)16(23)15(22)13(6-20)29-19/h2-5,13,15-17,19-20,22-24H,6-7H2,1H3/t13-,15-,16+,17-,19-/m1/s1
Klucz InChI
SJRACCTZSAUMGO-WIMVFMHDSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T J Stevens et al.
Arzneimittel-Forschung, 35(8), 1257-1260 (1985-01-01)
Khellin and khelloside (khellol glucoside) were examined in female cynomolgus monkeys to substantiate their ability to favorably modify serum lipoprotein cholesterol. Clinical chemistry parameters were also measured to obtain information indicative of possible drug toxicity. Both drugs were evaluated in