Merck
D-069
Desmetylolanzapina
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Desmethylolanzapine dihydrochloride solution
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N4S · H2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC2=C(S1)NC3=C(C=CC=C3)N=C2N4CCNCC4.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3
InChI key
FHPIXVHJEIZKJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Desmetylolanzapina jest głównym metabolitem olanzapiny, sprzedawanej jako atypowy lek przeciwpsychotyczny Zyprexa® doleczenia schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Ten nowy certyfikowany roztwór wzorcowy nadaje się do zastosowań LC lub GC, w tym do analizy toksykologii klinicznej, badań kryminalistycznych lub terapeutycznego monitorowania leków.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup