Merck
SMB00109
Sigma-Aldrich
Grindelic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
9,13-epoxylabd-7-en-15-oic acid
Wybierz wielkość
1 MG
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]2(C)[C@@]13CC[C@@](C)(CC(O)=O)O3
InChI
1S/C20H32O3/c1-14-7-8-15-17(2,3)9-6-10-19(15,5)20(14)12-11-18(4,23-20)13-16(21)22/h7,15H,6,8-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t15-,18-,19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
XLWWERNKTLITEF-MVJPYGJCSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barbara Gierlikowska et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 534111-534111 (2021-02-05)
Aim of the study: Both nasal and bronchial epithelial cells have evolved sophisticated mechanisms involved in cellular response to bacterial infection. Recognition of pathogens by TLR receptors activate the NF-κB transcription factor, and lead to production of wide spectrum of