Merck
SMB00048
Sigma-Aldrich
Pentalenolactone O
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
2930,00 zł
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1[C@H]2C=C([C@@H]3COC(=O)[C@](O)(CO)[C@]23C=C1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18O6/c1-7-4-14-10(8(7)2)3-9(12(17)18)11(14)5-21-13(19)15(14,20)6-16/h3-4,8,10-11,16,20H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18)/t8-,10+,11-,14+,15+/m0/s1
Klucz InChI
FWDDYLWFBHUEKH-ULEBWITMSA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący z grzybów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies on the biosynthesis of pentalenolactone. VII. Isolation of pentalenolactones P and O.
H Seto et al.
The Journal of antibiotics, 37(9), 1076-1078 (1984-09-01)