Kluczowe dokumenty
SCJ4600039
CF™ 633 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Synonim(y):
Barwnik fluorescencyjny, Ester sukcynimidylowy
Wybierz wielkość
1350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1350,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
~821 g/mol (free acid)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
100000 at 630 nm
stosunek absorbancji
A280/630 nm 0.48
fluorescencja
λex 633 or 635 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633 or 635 nm (Microscopy laser line)
λex 630 nm; λem 650 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)