Kluczowe dokumenty
SBP3500598
Sigma-Aldrich
ZIP8 Blocking Peptide for SAB3500598
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
18-aminokwasowy peptyd w pobliżu końca aminowego ludzkiego ZIP8.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
Peptyd ten blokuje działanie przeciwciała SAB3500598.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brittany L Steimle et al.
The Journal of biological chemistry, 294(50), 19197-19208 (2019-11-09)
Manganese supports numerous neuronal functions but in excess is neurotoxic. Consequently, regulation of manganese flux at the blood-brain barrier (BBB) is critical to brain homeostasis. However, the molecular pathways supporting the transcellular trafficking of divalent manganese ions within the microvascular