Kluczowe dokumenty
SAB3500598
Sigma-Aldrich
Anti-ZIP8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BIGM103, Anti-PP3105, Anti-SLC39A8, Anti-Slc39A8, Anti-Solute carrier family 39 member A8
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC39A8(64116)
Opis ogólny
Solute carrier family 39 member 8 (SLC39A8), also known as zinc- and iron-related protein 8 (ZIP8), is a plasma membrane transporter protein. It is part of the solute carrier gene superfamily. The gene encoding SLC39A8 is localized on human chromosome 4q24.
Immunogen
ZIP8 antibody was raised against a 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ZIP8.
Zastosowanie
Anti-ZIP8 antibody produced in rabbit has been used in immunocytochemistry.
Działania biochem./fizjol.
Solute carrier family 39 member 8 (SLC39A8) co-transports divalent metal cations like cadmium, zinc, manganese and iron. It has a crucial role in the cellular uptake of cadmium. The protein is a target of nuclear-factor κB (NF-κB) and has a role in pro-inflammatory responses.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500598.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cellular localization and developmental
changes of Zip8, Zip14 and transferrin
receptor 1 in the inner ear of rats
Dalian Ding
Biometals: An International Journal on the Role of Metal Ions in Biology, Biochemistry, And Medicine (2014)
ZIP8 regulates host defense through zinc-mediated inhibition of NF-?B.
Liu MJ
Cell Reports (2013)
A blood pressure-associated variant of the SLC39A8 gene influences cellular cadmium accumulation and toxicity.
Zhang R
Human Molecular Genetics (2016)
Advances in the genetics of schizophrenia: toward a network and pathway view for drug discovery: Advances in the genetics of schizophrenia
David A
The New York State Dental Journal (2016)
Autosomal-Recessive Intellectual Disability with Cerebellar Atrophy Syndrome Caused by Mutation of the Manganese and Zinc Transporter Gene SLC39A8.
Boycott KM
American Journal of Human Genetics (2015)