Merck
SAB5703051
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament L Antibody, clone 3L9Y10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
NEFL,CMT1F,CMT2E,NF-L,NF68,NFL,PPP1R110
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3L9Y10, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1 mg/mL
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SSGSLMPSLENLDLSQVAAISNDLKSIRTQEKAQLQDLNDRFASFIERVHELEQQNKVLEAELLVLRQKHSEPSRFRALYEQEIRDLRLAAEDATNEKQALQGEREGLEETLRNLQARYEEEVLSREDAEGRLMEARKGADEAALARAELEKRIDSLMDEISFLKKVHEEEIAELQAQIQYAQISVEMDVT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFL(4747)
Opis ogólny
Neurofilaments are type IV intermediate filament heteropolymers composed of light, medium, and heavy chains. Neurofilaments comprise the axoskeleton and they functionally maintain the neuronal caliber. They may also play a role in intracellular transport to axons and dendrites. This gene encodes the light chain neurofilament protein. Mutations in this gene cause Charcot-Marie-Tooth disease types 1F (CMT1F) and 2E (CMT2E), disorders of the peripheral nervous system that are characterized by distinct neuropathies. A pseudogene has been identified on chromosome Y.
Immunogen
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-250 of human Neurofilament L (NP_006149.2).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3